Allgemeine Beschreibung
- L-Cystein ist eine essentielle Aminosäure und einer der Bausteine für die Synthese von Proteinen
- Diese Verbindung ist Teil von Glutathion-Antioxidanssystemen und Eisen-Schwefel-Clustern
Anwendungen
- Es spielt eine Rolle bei der Herstellung von Aromen wie Fleischgeschmack, die durch Reaktion mit Zucker gewonnen werden.
- Diese Verbindung wird auch auf die Spaltung von Disulfid-Bindungen in Keratin, dem Hauptprotein in Nägeln, Haut und Haaren, angewendet
- In der chemischen Forschung wird es als entscheidender Rohstoff für die Herstellung von N-Acetyl-L-Cystein, S-carboxymethyl-L-Cystein und L-Cystein-Basis verwendet
- L-Cystein ist ein Bestandteil des Antioxidans Glutathion und ist nachweislich in den Stoffwechsel wesentlicher Biochemikalien wie Coenzym A, Heparin und Biotin involviert
- In-vitro-Studien haben gezeigt, dass diese Verbindung die Aktivität von Acetaminophen neutralisieren kann. Außerdem kann diese Verbindung durch ihre antioxidative Aktivität das Nervensystem schützen.
- Diese Verbindung kann sich auch an mehrere Metallkofaktoren in Enzymen binden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cysteine |
| Ammonium | 1000ppm max. |
| pH | 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.) |
| Farbe | Weiß |
| Chlor (Cl) | 400ppm max. |
| Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |