Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15445929
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445929 25 g 25 Gramm
15455929 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445929 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63745.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121.154 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement. l-cysteine to media protects against or reverses abnormal growth & malignant transformation in aged controls. L-Cysteine is a food additive permitted for direct addition to food for human consumption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet. L-Cystin wird als Ergänzung zur Zellkultur verwendet. L-Cystein in Medien schützt vor oder kehrt abnormalen Wachstum & bösartiger Transformation in gealterten Kontrollen um. L-Cystein ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der für die direkte Zugabe zu Lebensmitteln zugelassen ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml), 1 N HCl (50 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von der Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-90-4
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.154
MDL-Nummer MFCD00064306
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml),1N HCl (50mg/ml),and ethanol.
Menge 25 g
Formelmasse 121.16
Optische Drehung +7.6° (c=5 in 5N HCl)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver