Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. p-7042787
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15445929
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63745.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121.154 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement. l-cysteine to media protects against or reverses abnormal growth & malignant transformation in aged controls. L-Cysteine is a food additive permitted for direct addition to food for human consumption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet. L-Cystin wird als Ergänzung zur Zellkultur verwendet. L-Cystein in Medien schützt vor oder kehrt abnormalen Wachstum & bösartiger Transformation in gealterten Kontrollen um. L-Cystein ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der für die direkte Zugabe zu Lebensmitteln zugelassen ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml), 1 N HCl (50 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von der Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-90-4
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.154
MDL-Nummer MFCD00064306
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml),1N HCl (50mg/ml),and ethanol.
Menge 25 g
Formelmasse 121.16
Optische Drehung +7.6° (c=5 in 5N HCl)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.