Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Hydrat, 98.5 bis 101.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• L-Cystein-Hydrochloridhydrat ist eine nichtessentielle proteinogene Aminosäure, die häufig in chemischen Reaktionen verwendet wird. So nimmt die Thiolseitenkette in Cystein beispielsweise häufig an enzymatischen Reaktionen als Nukleophil teil.
Verwendung
• L-Cystein-Hydrochloridhydrat spielt eine wichtige Rolle als Histidin-Ammoniak-Lyase-Inhibitor mit der Fähigkeit zum Beeinflussen der Wirkung von Histidin-Ammoniak-Lyase.
•In chemischen Reaktionen wird L-Cystein-Hydrochloridhydrat als Rohstoff für die Produktion von S-Carboxymethyl-L-Cystein, L-Cystein-Base und N-Acetyl-L-Cystein verwendet.
•Diese Verbindung hat auch eine antioxidierende Wirkung.
• Sie wurde in Laborprotokollen zum Trennen dorsaler Wurzelganglionenneuronen verwendet.
•Diese Verbindung dient zur Untersuchung der hemmenden Wirkung von L-Cystein-Hydrochloridhydrat beim Verhindern enzymatischen Bräunens bei Äpfeln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cysteine hydrochloride hydrate |
| Schmelzpunkt | 175°C |
| Ammonium | 100ppm max. |
| Farbe | Weiß oder farblos |
| Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Eisen (Fe) | 20ppm max. |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5-101.0% |
| Verlust bei Trocknung | 8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- L-Cysteine hydrochloride hydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.