Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid, Monohydrat, zertifizierte AR-Qualität zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10499740 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10499740 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10499740 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/9152/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 175°C
CAS 4-6-7048
pH 1 to 2
Farbe Weiß
Summenformel C3H10ClNO3S
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
MDL-Nummer 65606
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
Menge 100 g
Formelmasse 175.64g/mol
Physikalische Form Fest