Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid, Monohydrat, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15557954 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 15557954
Marke: Avantor J.T.Baker 207105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4-6-7048
Summenformel C3H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonym L-Cystein-Hydrochloridmonohydrat, L-Cystein-Hydrochloridhydrat, L-Cystein-Monohydratmonochlorid, r-2-Amino-3-mercaptopropansäure-hydrochlorid-hydrat, L-Cysteinhydrat-Hydrochlorid, Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, l, Cystein HCl, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystein-Hydrochlorid
Namenshinweis Monohydrat
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Formelmasse 175.64
Relative Dichte 1 l = 1.50 kg
Güte Multi-Kompendium/USP