Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cysteinmethylester-Hydrochlorid
Artikelnummer. 15496379
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15496379
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64436.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is a biochemical shown to inhibit binding of ethynylestradiol metabolites to protein and nucleic acids. It used in the synthesis of peptides, Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Cystein-Methylester-Hydrochlorid ist ein biochemisches Verfahren, das nachweislich die Bindung von Ethynylestradiol-Metaboliten an Proteine und Nukleinsäuren hemmt. Es wird bei der Synthese von Peptiden, Präparation von Thiazolidin-4-Carboxylaten mit Carbonylverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18598-63-5
Summenformel C4H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.639
MDL-Nummer MFCD00038998
InChI-Schlüssel WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonym l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoathydrochlorid
SMILES COC(=O)C(CS)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 142°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 3685824
Merck Index 14,5785
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Menge 100 g
Formelmasse 171.65
Physikalische Form Kristallpulver