Learn More
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. Menge
16402309 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402309
Marke: Medchem Express HYB1038
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-63-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H10ClNO2S
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (582.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CS)C(OC)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 171.65
Formelmasse 171.65
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation