Learn More
Melford L-Cystine
Artikelnummer. p-200087241
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 30018213
Marke: Melford C810605000.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Molecular Weight: 240.3
Chemical Purity: >98.5%
Soluble in:?1M HCl
Store at: Room Temperature
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine
CAS 56-89-3
Summenformel C6H12N2O4S2
Menge 5 kg