Learn More
L-Cystin, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Affymetrix/USB™
Artikelnummer. p-7082811 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15835118
Marke: Thermo Scientific J14050.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-89-3
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
MDL-Nummer MFCD00064228
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Schmelzpunkt >240°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 1728094
Dichte 1.68
Menge 50 g
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Relative Dichte 1.68
Physikalische Form Kristallpulver