Learn More
L-Cystin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734344 Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
500 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10273990
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 111801000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
L-Cystin (CAS-Nr. 56-89-3) ist das linkshändige Enantiomer der schwefelhaltigen Aminosäure Cystin, das für die Verwendung in der Molekularbiologie und analytischen Chemie aufgereinigt wurde.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L-Cystin ist ein Derivat der Aminosäure Cystein.
  • Cystin gilt nicht als eine der zwanzig gängigen Aminosäuren, spielt aber bei einigen Arten eine Rolle als Metabolit.
  • Kann als Antioxidans in Form wirken und Alterung, Entzündung und Gewebeschäden reduzieren
Anwendungen
  • Kommt als Zusatzstoff für Zellkulturmedien zum Einsatz.
  • Für biochemische Anwendungen wie HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-89-3
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
MDL-Nummer MFCD00064228
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spécification
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß bis Beige
Chlorid 200ppm max.
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Beilstein 04, 507
Spezifische Drehung −209° to −224° (20°C, 589nm) (c=2, 1 M HCl) on dried substance
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 2779
Sulfatasche 0.1 % max.
Menge 100 g
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) ≥98.5% (Acid)
Physikalische Form Verschmolzener Feststoff, Kristalle oder Stückchen
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis