Learn More
L-Cystin Dihydrochlorid, Zellkultur-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480317
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15480317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63717.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet. L-Cystin wird als Zellkulturergänzung verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in verdünnter Salzsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30925-07-6
Summenformel C6H14Cl2N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 313.208
MDL-Nummer MFCD00070399
InChI-Schlüssel HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonym l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
PubChem CID 21121987
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure;dihydrochlorid
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine dihydrochloride
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Farbe Weiß bis gelb
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in Dilute hydrochloric acid.
Menge 250 g
Formelmasse 313.22
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver