Learn More
L-Cystin-Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. (0.5 M HCl: 50Mg/ml) wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Nicht tierisches L-Cystin wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. (0.5 M HCl: 50Mg/ml) wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cystine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | 228°C to 232°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrochloric acid. (0.5 M HCl: 50mg/mL) Soluble in water. |
Formelmasse | 313.22 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |