Learn More
L-Cystin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289916 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15289916 25 g 25 Gramm
15299916 100 g 100 Gramm
15279916 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15289916 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406160250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-89-3
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Schmelzpunkt 260.0°C to 261.0°C
Ammonium 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Strukturformel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Spezifische Drehung −224.00
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max. (1 g)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Spezifischer Drehzustand −224.00 (20.00°C c=2;1 M HCL dry.sub.)
Menge 25 g
Formelmasse 240.3