Learn More
L-Cystin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077266
23.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Schmelzpunkt 260.0°C to 261.0°C
Ammonium 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Eisen (Fe) 10ppm max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Spezifische Drehung −224.00
Sulfat 300ppm max.
Formelmasse 240.3
Sulfatasche 0.1% max. (1 g)
Spezifischer Drehzustand −224.00 (20.00°C c=2;1 M HCL dry.sub.)
Menge 25 g