Learn More
MedChemExpress L-DABA
Artikelnummer. 16474596
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16474596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16474596 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101414
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress L-DABA (L-2,4-Diaminobutyric acid) is a week GABA transaminase inhibitor with an IC50 of larger than 500 μM; exhibits antitumor activity in vivo and in vitro.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 118.13 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 1758-80-1
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit H2O : 1 mg/mL (8.47 mM∣Need ultrasonic)
Synonym L-2,4-Diaminobutyric acid
Ziel GABA Receptor∣Endogenous Metabolite
Menge 100 mg