Learn More
L-(-)-Epinephrin, TRC
Artikelnummer. 30041067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041067 100 mg 100 Milligramm
30008965 1 g 1 Gramm
30005700 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE588580100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-43-4
Summenformel C9 H13 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 183.2
Synonym Noradrenaline Tartrate Imp. A (EP), 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (R)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-(R)-Epinephrine, (-)-3,4-Dihydroxy-α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol, (-)-Adrenaline, (-)-Epinephrine, (R)-Adrenaline, (R)-Epinephrine, Adnephrine, Adrenal, Adrenalin, Adrenaline, Adrenine, Adrin, Ana-Kit, Bosmin, Bronkaid Mist, Chelafrin, Epifrin, Epiglaufrin, Epinefrina, Epinephran, Epinephrine, Epipen, Epirenan, Eppy, Exadrin, Glauposine, Hemisine, Hemostasin, Hemostatin, Hypernephrin, Isoptoepinal, L-Adrenaline, L-Methylaminoethanolcatechol, Levoepinephrine, Levorenen, Levorenin, Levorenine, Levoreninum, Lyodrin, Methylarterenol, Mucidrina, N-[(2R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-N-methylamine, NSC 62786, Nephridine, Nieraline, Paranephrin, Primatene Mist, R-(-)-Epinephrine, Renaglandin, Renaleptine, Renalina, Renoform, Renostypticin, Renostyptin, Scurenaline, Simplene, Styptirenal, Supracapsulin, Supranephrane, Suprarenaline, Suprarenin, Surrenine, Sus-phrine, Takamina, Vasoconstrictine, Vasotonin, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, l-Adrenaline, l-Epinephrine, l-Epirenamine
IUPAC-Name 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Adrenaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
Formelmasse 183.0895
Reinheit (%) >95%