Learn More
L-Menthon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10226440
Marke: Thermo Scientific Acros 188110500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-20-4
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00151104
InChI-Schlüssel LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonym l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
PubChem CID 3034206
IUPAC-Name (1R,4R)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Fenchone
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 50 g
Fieser 08,228
Relative Dichte 0.94
Spezifischer Drehzustand −50.50° (24°C neat)
Spezifische Drehung -50.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Fenchone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.