Learn More
L-Glutaminsäure-1-ethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449898
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15449898 1 g 1 Gramm
15459898 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15449898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63279.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6384-08-3 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
L-Glutamic acid 1-methyl ester nonessential amino acid that is important to the mammalian central nervous system. It is also a neurotransmitter for cone photoreceptors in the human brain and is used as a treatment for patients who have liver disease accompanied by encephalopathy (a condition termed ‘hepatic coma’).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6384-08-3
MDL-Nummer MFCD00171677
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 1-methyl ester
Schmelzpunkt 145°C (decomposition)
Farbe Weiß
Summenformel C8H12N2
Beilstein 1707273
Synonym 2,5-dimethyl-1,4-benzenediamine, 4-amino-2,5-dimethylaniline, 2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine, 2,5-dimethyl-p-phenylenediamine, 2,5-diamino-p-xylene, 2,5-dimethylphenylene-1,4-diamine, 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinonediamine, ccris 8118, 1,4-dimethylphenylene-2,5-diamine, unii-re400vn2b4
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1N)C)N
IUPAC-Name 2,5-dimethylbenzol-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 136.20
Menge 1 g
PubChem CID 160824
ChEBI CHEBI:53613
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver