Learn More
L-Glutaminsäure-5-benzylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429727
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11429727 1 g 1 Gramm
11439727 5 g 5 Gramm
11449727 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11429727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22184.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1676-73-9 | C12H15NO4 | 237.255 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1676-73-9
Summenformel C12H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 237.255
MDL-Nummer MFCD00002633
InChI-Schlüssel BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonym h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Beilstein 1885646
Menge 1 g
Formelmasse 237.26
Optische Drehung +23° (c=1 in Acetic Acid)
Reinheit (%) 99%