Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutaminsäure-5-ethylester, 99 %
Artikelnummer. p-7027825
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11406656 5 g 5 Gramm
11416656 25 g 25 Gramm
11426656 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11406656
Marke: Thermo Scientific Chemicals B24859.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1499-55-4 | C6H11NO4 | 161.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1499-55-4
Summenformel C6H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.157
MDL-Nummer MFCD00002632
InChI-Schlüssel ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-glutamic acid 5-methyl ester, h-glu ome-oh, polymethylglutamate, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, l-glutamic acid gamma-methyl ester, 5-methyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-methyl ester, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxo-pentanoic acid, 2s-2-amino-4-methoxycarbonyl butanoic acid
PubChem CID 68662
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-methoxy-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 5-methyl ester
Schmelzpunkt 182°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 99%