Learn More
L-Glutaminsäure-5-tert-Butyl-1-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428436 5 g 5 Gramm
15418436 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63661.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6234-01-1 | C10H20ClNO4 | 253.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6234-01-1
Summenformel C10H20ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 253.72
MDL-Nummer MFCD00153438
InChI-Schlüssel YIFPACFSZQWAQF-RZUXQYDTNA-N
Synonym h-glu otbu-ome.hcl, l-glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, h-glu otbu-ome hcl, 5-tert-butyl 1-methyl l-glutamate hydrochloride, h-glu otbu-ome inverted exclamation mark currencyhcl, h-glu otbu-ome hydrochloride, s-5-tert-butyl 1-methyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-omehcl, 5-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, glu otbu-ome.hcl
PubChem CID 16218751
IUPAC-Name 5-O-tert-butyl 1-O-methyl (2S)-2-aminopentanedioathydrochlorid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3572140
Menge 5 g
Formelmasse 253.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest