Learn More
L-Glutaminsäure-5-tert-Butyl-1-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055152
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15418436
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63661.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6234-01-1 | C10H20ClNO4 | 253.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6234-01-1
Summenformel C10H20ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 253.72
MDL-Nummer MFCD00153438
InChI-Schlüssel YIFPACFSZQWAQF-RZUXQYDTNA-N
Synonym h-glu otbu-ome.hcl, l-glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, h-glu otbu-ome hcl, 5-tert-butyl 1-methyl l-glutamate hydrochloride, h-glu otbu-ome inverted exclamation mark currencyhcl, h-glu otbu-ome hydrochloride, s-5-tert-butyl 1-methyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-omehcl, 5-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, glu otbu-ome.hcl
PubChem CID 16218751
IUPAC-Name 5-O-tert-butyl 1-O-methyl (2S)-2-aminopentanedioathydrochlorid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3572140
Menge 1 g
Formelmasse 253.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest