Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure, 99 %
Artikelnummer. p-4510306 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10502751
Marke: Thermo Scientific Chemicals 156211000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002634
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-Glutaminsäure, Glutaminsäure, 2s-2-Aminopentanondisäure, s-2-Aminopentandisäure, Glut-Säure, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutaminsäure
Ammonium Max. 200 ppm
Farbe Weiß
Chlor (Cl) Max. 200 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) Max. 30 ppm
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5 % (105 °C, 3 h) max.
Sonstige Aminosäuren Nicht nachweisbar
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung +30.5 ° bis +32.5 ° (20 °C, 589 nm) (auf Trockensubstanz) (c = 10, 2N HCl)
Sulfat Max. 300 ppm
Sulfatasche 0.1 % max.
Sublimationspunkt > 200
Spezifischer Drehzustand +32.00 (20.00 °C c = 10,2N HCl)
Menge 100 g
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98.5 bis 100.5 % (auf Trockensubstanz)
Physikalische Form Pulver