Learn More
L-Glutaminsäure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17837676 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
0.10 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17837676 100 g 0.10 Kilogramm
11374229 1 kg -
11384229 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17837676 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02101793.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.65 €
    30.45 € / 0.1 Kilogramm
    Sparen 7.20 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Molekularbiologie, Zellbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002634
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Dichte 1,538 g/ml bei 20 °C (Lit.)
IUPAC-Name 2-aminopentanidsäure
Menge 100 g
Formelmasse 147.1
Güte Biochemie
Physikalische Form Pulver