Learn More
L-Glutaminsäuredibenzylester 4-Toluensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30240962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240962 1 g 1 Gramm
30240957 500 mg 500 Milligramm
30240780 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5970931G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2791-84-6
Summenformel C26H29NO7S
Molekulargewicht (g/mol) 499.58
Synonym L-Glutamic acid, 1,5-bis(phenylmethyl) ester, 4-methylbenzenesulfonate (1:1) (ACI), L-Glutamic acid, bis(phenylmethyl) ester, 4-methylbenzenesulfonate (9CI), Glutamic acid, dibenzyl ester, p-toluenesulfonate (6CI, 7CI), Glutamic acid, dibenzyl ester, p-toluenesulfonate, L- (8CI), L-Glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate, L-Glutamic acid dibenzyl ester tosylate, Dibenzyl L-glutamate p-toluenesulfonate, Dibenzyl L-glutamate tosylate, H-L-Glu(Obzl)-Obzl tosylate salt, L-glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate
IUPAC-Name Dibenzyl (2S)-2-aminopentanedioat;4-Methylbenzolsulfonsäure
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO4.C7H8O3S/c20-17(19(22)24-14-16-9-5-2-6-10-16)11-12-18(21)23-13-15-7-3-1-4-8-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-10,17H,11-14,20H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t17-;/m0./s1
Menge 1 g
Formelmasse 499.1665
Versandbedingung Raumtemperatur