Learn More
L-Glutaminsäure-dibenzylester-p-toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 499.58 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |