Learn More
l-Glutamic Acid, Millipore™
Artikelnummer. 10742062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10742062 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10742062 Lieferant Millipore Lieferanten-Nr. 1002910250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 €
    126.08 € / 250 Gramm
    Sparen 6.92 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid
Schmelzpunkt 160°C
MDL-Nummer MFCD00002634
Synonym L-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, L-Glutamic acid
Dichte 1.54 g/cm3 at 20°C
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Menge 250 g
Güte Research