Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. p-3736542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10265390 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10142770 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10237543 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10265390
Marke: Thermo Scientific Chemicals 119940010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6106-04-03
Summenformel C5H8NNaO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 187.13
MDL-Nummer MFCD00150138
InChI-Schlüssel GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Specifications
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
Schmelzpunkt 232.0°C
Farbe Weiß
Chlorid 2000ppm max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (100°C, 5 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Spezifische Drehung + 25.00
Sulfat 500ppm max
Synonym l-thyroxine sodium salt pentahydrate, l-thyroxine sodium pentahydrate, sodium l-thyroxine pentahydrate, sodium levothyroxine, levothyroxine sodium, 3-4-4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy-3,5-diiodophenyl-l-alanine sodium salt, levothyroxine sodium pentahydrate, l-tyrosine, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-, sodium salt, pentahydrate, o-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-3,5-diiodo-l-tyrosine sodium salt pentahydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
SMILES O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
IUPAC-Name Natrium;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propanoat;pentahydrat
Spezifischer Drehzustand + 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Menge 1 kg
PubChem CID 23665037
Formelmasse 187.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle