Learn More
L-Glutaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30006273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006273 10 g 10 Gramm
30004451 10 mg 10 Milligramm
30004017 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59696010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5 H9 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Synonym Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7CI,8CI), (+)-L-Glutamic acid, (2S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamic acid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, L-α-Aminoglutaric acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, α-Aminoglutaric acid, α-Glutamic acid
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Menge 10 g
Formelmasse 147.0532
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur