Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutamin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15433319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433319 25 g 25 Gramm
15443319 100 g 100 Gramm
15453319 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433319 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60573.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90 €
    33.65 € / 25 Gramm
    Sparen 3.25 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-85-9
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00008044
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine
pH 5.0 to 6.0
Farbe Weiß
Beilstein 1723797
Merck Index 14,4471
Menge 25 g
Formelmasse 146.14
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallpulver