Learn More
L-Glutamin-tert-butylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440809
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15440809 1 g 1 Gramm
15498556 250 mg 250 Milligramm
15450809 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15440809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63868.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39741-62-3 | C9H19ClN2O3 | 238.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionspartner bei der Synthese von Rhenium-Glutamin-Konjugaten. Es wird hauptsächlich in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich 0.3 g in 2 ml Wasser, klare Lösung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39741-62-3
Summenformel C9H19ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.71
MDL-Nummer MFCD00039081
InChI-Schlüssel ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride
PubChem CID 15602445
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution.
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoathydrochlorid
Menge 1 g
Formelmasse 238.71
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver