Learn More
L-Glutamin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10214683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10214683 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10214683 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP379100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamine
Schmelzpunkt 185°C
Ammonium 0.1% max.
CAS 56-85-9
Arsen (As) 1ppm max.
pH 4.0 to 6.0
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.1% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Sonstige Aminosäuren 1.0% max.
Summenformel C5H10N2O3
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00008044
Spezifische Drehung 6.3 to 7.3° (+ or -)
Merck Index 15, 4507
Lösungszustand (%T) 95.0% min.
Synonym l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Alpha-Vektor Glutamine
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Menge 100 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Fest