Learn More
L-Glutathione reduced, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431168
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16431168 5 g -
16402419 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16431168 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYD0187
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Glutathione reduced (GSH; γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine) is an endogenous antioxidant and is capable of scavenging oxygen-derived free radicals.
L-Glutathione reduced (GSH
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutathione reduced
CAS 70-18-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H17N3O6S
Menge 5 g
Synonym GSH γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine
Löslichkeitsinformationen H2O : 62.5 mg/mL (203.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC([C@H](CS)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 307.32
Formelmasse 307.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death