Learn More
L-Glutathione reduced, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101075
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 16431168
Marke: Medchem Express HYD0187
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress L-Glutathione reduced (GSH; γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine) is an endogenous antioxidant and is capable of scavenging oxygen-derived free radicals.
L-Glutathione reduced (GSH
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutathione reduced
CAS 70-18-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H17N3O6S
Menge 5 g
Synonym GSH γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine
Löslichkeitsinformationen H2O : 62.5 mg/mL (203.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC([C@H](CS)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 307.32
Formelmasse 307.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.