Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98 %
Catalog Number p-3734478
30.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt 282.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Farbe Weiß oder gelb
Chlorid 200ppm max.
Chlor (Cl) 200ppm max.
Fremdaminosäuren 0.5% max. (TLC)
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Beilstein 25, 513
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Merck Index 15, 4758
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Spezifische Drehung + 12.40
Sulfat 200ppm max.
Formelmasse 155.16
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Reinheit (%) 98%
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver, klumpiges Pulver oder Schmelze