Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+%
Artikelnummer. p-7080750
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11418613 25 g -
11428613 100 g 100 Gramm
11438613 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11418613
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10413.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
L-Histidine acts as a precursor to histamine and a component of carnosine. It is also used in medicine, feed additive, biochemical research, dietary supplement. It is used in a nutrition enhancer, is the amino acid fluid infusion. It can be used in the treatment of gastric ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin wirkt als Histamin-Vorläufer und als Bestandteil von Carnosin. Wird auch in der Medizin, in Futtermittelzusatzstoffen, in der biochemischen Forschung und in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Wird zur Ernährungsergänzung verwendet, ist die Aminosäure-Flüssigkeitsinfusion. Kann zur Behandlung von Magengeschwüren verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (15 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt ∽281°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich >98%
Beilstein 4673585
Merck Index 14,4720
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (15mg/ml at 20°C).
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Menge 25 g
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) ≥98%