Learn More
L-Histidin, freie Basis, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11314429 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314429 1 kg 1 Kilogramm
11384419 25 g 25 Gramm
11394419 100 g 100 Gramm
11304429 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11314429 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210195491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 €
    1157.10 € / 1 Kilogramm
    Sparen 57.90 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorläufer von Histamin durch die Wirkung von Histidin-Decarboxylase
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym L-Histidin, Histidin, Glyoxalin-5-Alanin, L--Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Menge 1 kg
Formelmasse 155.16
Physikalische Form Kristallpulver