Learn More
L-Histidinmethylester-Dihydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082090
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419543
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12386.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204.63 g/mol
L-Histidine methyl ester dihydrochloride is used to prepare optically pure L-(+)-ergothioneine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin-Methylester-Dihydrochlorid wird zur Herstellung von optisch reinem L-(+)-Ergothionein verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol und Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7389-87-9
Summenformel C7H11ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.63
MDL-Nummer MFCD00012701
InChI-Schlüssel VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
PubChem CID 2723645
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine methyl ester dihydrochloride
Schmelzpunkt 198°C (decomposition)
Beilstein 3572010
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and water.
IUPAC-Name Methyl-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoat-Hydrochloridyl
Menge 5 g
Formelmasse 242.11
Optische Drehung +10° (c=2 in water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%