Learn More
L-Histidin-Monohydrochlorid, mehrfach monographiert, F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 13284004 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 13284004
Marke: Avantor J.T.Baker 208106
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidin-Monohydrochlorid
CAS 5934-29-2
Summenformel C6H12ClN3O3
Verpackung Poly-Flasche
MDL-Nummer MFCD00151027
Synonym L-Histidin-Hydrochloridhydrat, L-Histidin-Hydrochloridmonohydrat, s-2-Amino-3-1h-imidazol-4-yl-Propansäure-hydrochloridhydrat, L-Histidin, Monohydrochlorid-Monohydrat, L-Histidin, Monohydrochlorid, Monohydrat, L-Histidinhydrat-Hydrochlorid, Histidin, Monohydrochlorid, Monohydrat, l, L-Histidin, Hydrochlorid, Monohydrat, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-5-yl)propansäurehydrat-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
Menge 1 kg
PubChem CID 165377
Formelmasse 209.63
Güte FCC/Multikompendial