Learn More
L-Histidine, TRC
Artikelnummer. 30136499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
5 g
50 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136499 10 mg 10 Milligramm
30136001 50 g 50 Gramm
17969534 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH45601010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
Synonym Histidine, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-4-yl)Propansäure
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Menge 10 mg
Formelmasse 155.0695
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur