Learn More
L-Homophenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352359
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352359 25 g 25 Gramm
11332359 1 g 1 Gramm
11342359 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27295.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 943-73-7 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
L-Homophenylalanine is used as a precursor in the pharmaceutical industry for the production of angiotensin-converting enzyme (ACE) and R-(-)-Homophenylalanin-ethylester. It is also involved in the synthesis of NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanine], which is a key intermediate to prepare the ACE-inhibitors: enalapril, delapril, quinapril and ramipril. It acts as an anti-tumor reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Homophenylalanin wird als Vorläufer in der pharmazeutischen Industrie für die Produktion von Angiotensin umwandelndem Enzym (ACE) und R-(-)-Homophenylalanin-Ethylester verwendet. Es ist auch an der Synthese von NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanin] beteiligt, das ein wichtiges Zwischenprodukt zur Präparation der ACE-Inhibitoren Enalapril, Delapril, Quinapril und Ramipril ist. Es dient als Anti-Tumor-Reagenz.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter wässriger Säure.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-73-7
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
MDL-Nummer MFCD00002619
InChI-Schlüssel JTTHKOPSMAVJFE-VIFPVBQESA-N
Synonym l-homophenylalanine, homophenylalanine, s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-amino-4-phenylbutanoic acid, homophenylalanine, l, h-hophe-oh, +-2-amino-4-phenylbutyric acid, l-homophe
PubChem CID 2724505
ChEBI CHEBI:43103
SMILES N[C@@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Homophenylalanine
Schmelzpunkt >300°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute aqueous acid.
IUPAC-Name 2-Amino-4-Phenylbutansäure
Menge 25 g
Formelmasse 179.22
Optische Drehung +45° (c=1 in 3N HCl)
Reinheit (%) 98%