Learn More
L-Homopropargylglycine, TRC
Artikelnummer. 30480431
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480431 2.5 mg 2.50 Milligramm
30467962 1 mg 1 Milligramm
30470878 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL7008002.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98891-36-2
Summenformel C6 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.14
Synonym (S)-2-Amino-5-hexynoic acid
IUPAC-Name (2S)-2-aminohex-5-ynoic acid
SMILES N[C@@H](CCC#C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Homopropargylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Menge 2.5 mg
Formelmasse 127.0633
Versandbedingung Room Temperature