Learn More
L-Homoserin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-Homoserine is used in the biosynthesis of methionine, threonine and isoleucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Homoserin wird bei der Biosynthese von Methionin, Threonin und Isoleucin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1100 mg/ml bei 30 °C) und Methanol (kaum). Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Homoserine |
| Schmelzpunkt | ∽203°C (decomposition) |
| Beilstein | 1721681 |
| Merck Index | 14,4739 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol. |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 119.12 |
| Optische Drehung | −9° (c=2 in Water) |
| Reinheit (%) | 99% |