Learn More
L-Iso-Leucin, 99 %, rein, Fisher Chemical
Catalog Number 10132150
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Schmelzpunkt 284°C
CAS 73-32-5
pH 5.5 to 6.5
Farbe Weiß
Summenformel C6H13NO2
MDL-Nummer MFCD00064222 MFCD00004268
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Synonym l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formelmasse 131.17g/mol
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver/Feststoff