Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Isoleucine |
| Schmelzpunkt | 284.0°C to 286.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Chlorid | 500ppm max. |
| Schwermetalle (als Pb) | 20ppm max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Eisen (Fe) | 30ppm max. |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verlust bei Trocknung | 0.3% max. (105°C, 3 hrs) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |