Learn More
L-Isoleucinethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055927
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15491919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64640.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 56782-52-6 | C8H18ClNO2 | 195.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56782-52-6
Summenformel C8H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.69
MDL-Nummer MFCD09953729
InChI-Schlüssel QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
Synonym l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
PubChem CID 6453390
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
Farbe Weiß
Beilstein 4710859
IUPAC-Name Wasserstoffethyl (2S,3S)-2-Amino-3-Methylpentanoatchlorid
Menge 1 g
Formelmasse 195.69
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver