Learn More
L-Isoleucin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S. P., J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391640 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 15527964
Marke: Avantor J.T.Baker 208205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 73-32-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064222 MFCD00004268
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Synonym L-isoleucin, Isoleucin, 2s,3s-2-Amino-3-Methylpentanonsäure, S-Isoleucin, s,s-Isoleucin, 2s,3s-Isoleucin, 2-Amino-3-Methylvalersäure, Erythro-l-Isoleucin, L-+-Isoleucin, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Isoleucin
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Formelmasse 131.17
Güte Multi-Kompendium/USP