Learn More
L-Leucin, 99.42 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11329019 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329019 5 kg 5 Kilogramm
11319019 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329019 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210215805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 €
    2378.25 € / 5 Kilogramm
    Sparen 121.75 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 61-90-5
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00002617
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym L-Leucin, s-Leucin, s-2-Amino-4-Methylpentansäure, 2s-2-Amino-4-Methylpentanonsäure, s-+-Leucin, L-Norvalin, 4-Methyl, s-2-Amino-4-Methylvaleriansäure, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Leucin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9942
Dichte 1.293 g/ml
IUPAC-Name 2-Amino-4-methyl-pentansäure
Menge 5 kg
Formelmasse 131.18
Güte Forschung
Physikalische Form Kleine, schimmernde Platten oder kristallines Pulver