Learn More
L-Leucin, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10665112 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10665112 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10665112
Marke: Fisher Chemical L/1819/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 286°C
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 6.5
Farbe Weiß
Summenformel C6H13NO2
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
MDL-Nummer MFCD00002617
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
InChI-Schlüssel ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
Menge 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formelmasse 131.17g/mol
Physikalische Form Fest